Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(+)-saccharose, 99,7 %, til biokemi
Artikelnummer. 10134050 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10134050 1 kg Plastflaske 1kg
10793334 250 g Plastflaske 250g
10532934 5 kg Plast tromle 5kg
15224664 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10134050 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 177140010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
D(+)-Sucrose, CAS # 57-50-1, er et disakkarid, der bruges i en række biokemiske anvendelser såsom proteinrensning. Det er også kendt som sukker, sukrose, alfa-D-glucopyranoid og D-(+)-saccharose. | CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • D(+)-saccharose er et disaccharidkulhydrat
  • Det er også kendt som sukker, saccharose, alfa-D-glucopyranosid og D-(+)-saccharose
Applikationer
  • D(+)-saccharose kan anvendes til protein- og nukleinsyreoprensning
  • Dens fedtsyreestere har laboratorieforskningsapplikationer i transdermale systemer
  • Det bruges også til saccharosegradientcentrifugering, som kan anvendes til selektiv isolering af Nocardia-arter fra jord
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-50-1
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD00006626
InChI nøgle CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Sucrose
Smeltepunkt 190,0 °C til 192,0 °C
Farve Farveløs
pH 6,5 til 7,5 (10% soln.)
Tab ved tørring 0,1 % maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,7% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 1 kg
Beilstein 31424
Merck Index 159012
Specifik rotation (20 °C, 589 nm) (c=26, H2O) > +65,9°
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1970 g/L (15 °C). Andre opløseligheder: moderat opløselige i glycerol og pyridin
Formel vægt 342.29
Procent renhed 99.7%
Grad Biokemi
Uopløseligt stof 0,0007% maks. (i vand)
Fysisk form Væske