Få mere at vide
D-Sorbitol, TRC
Artikelnummer. 30009669
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009669 50 g
30009561 100 g
17919754 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009669 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS67710050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-70-4
Molekylær formel C6 H14 O6
Molekylvægt (g/mol) 182.17
Synonym Sorbitol, d-Glucitol, d-sorbitol
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Sorbitol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Formel vægt 182.079
Procent renhed >95%