missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Sorbitol Polyglycidyl Ether (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30428622
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428622 10 g
30422219 5 g
30417685 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428622 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS67710810G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 68412-01-1
Synonym D-Glucitol, reaction products with epichlorohydrin, D-Sorbitol Polyglycidyl Ether
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO.ClCC1CO1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-Sorbitol Polyglycidyl Ether (Technical Grade)
Mængde 10 g
Formel vægt 274.0819
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.