Få mere at vide
D-Sorbitol, Anhydrous, Cell Culture Reagent, ≥98%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11442031 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11442031 5 kg
11432031 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442031 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219474205
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
D-Sorbitol, Anhydrous, Cell Culture Reagent, ≥98% is used for inducing osmotic stress.
  • Used for washing spheroplasts and in isoelectric focusing to minimize endoosmotic flow in agarose gels.
  • May be used to induce osmotic stress.
Kemiske identifikatorer
CAS 50-70-4
Molekylær formel C6H14O6
Molekylvægt (g/mol) 182.17
InChI nøgle FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, glucarine, diakarmon, multitol, sorbilande
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
Tekniske data
Smeltepunkt 230 °F
Tæthed 1,49 g/cm3 ved 59 °F
pH 7.0
Kogepunkt Meget højt
Flammepunkt 542 °F
Mængde 5 kg
Opløselighedsinformation Vandopløselighed: 2.750.000 mg/L ved 30 °C
Optisk rotation −4 til 0 ° (c=2, vand)
Damptryk 9,9X10-9 mm Hg ved 25 °C
Procent renhed ≥98%
Grad Cell Culture Grade
Fysisk form Pulver
Ledningsevne <20,0 μS/cm
Vis mere Vis mindre
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.