Få mere at vide
D-Sorbitol, >98%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11416352 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416352 5 kg 5kg
1 options
Artikelnummer. 11416352 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210293805
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 50-70-4
Molekylær formel C6H14O6
Molekylvægt (g/mol) 182.172
InChI nøgle FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMIL C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Sorbitol
Farve White
Tæthed 1.47g/mL at −5°C
Mængde 5 kg
Formel vægt 182.2
Procent renhed >98%
Fysisk form Crystalline Powder