Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-sorbitol, 98 %
Artikelnummer. 11367868
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367868 2 kg 2kg
11357868 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367868 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 036404.A3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    997.18 DKK
    826.65 DKK / 2kg
    Spare 170.53 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 50-70-4 | C6H14O6 | 182,172 g/mol
D-sorbitol tilsættes fødevarer som sødemiddel. Det bruges også i industrielle og medicinske applikationer. Sorbitol anvendes ofte i moderne kosmetik som et fugtighedsbevarende middel og fortykningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-70-4
Molekylær formel C6H14O6
Molekylvægt (g/mol) 182.172
MDL nummer MFCD00004708
InChI nøgle FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
SMIL C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Sorbitol
Smeltepunkt 98 °C til 100 °C
Analyseprocentområde 98%
Mængde 2 kg
Beilstein 1721899
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, methanol, acetone og DMF.
Formel vægt 182.17
Fysisk form Pulver