Få mere at vide
D-sorbitol, molekylærbiologisk reagens, ≥98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11486621 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11486621 1 kg
11476621 100 g
11496621 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486621 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219485191
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
D-Sorbitol, molekylærbiologisk reagens, ≥98% kan bruges til at inducere osmotisk stress samt til vask af sferoplaster og i isoelektrisk fokusering for at minimere endoosmotisk flow i agarose geler.
  • D-Sorbitol er en sukkeralkohol, der almindeligvis bruges som sukkererstatning.
  • Det forekommer naturligt og produceres også syntetisk fra glukose.
  • Fødevareindustrien bruger D-sorbitol som tilsætningsstof i form af sødestof, fugtbevarende, emulgator, fortykningsmiddel eller kosttilskud.
  • D-Sorbitol er også fundet i kosmetik, papir og farmaceutiske produkter.
  • Naturligt forekommer D-sorbitol bredt i planter via fotosyntese, fra alger til højere ordens frugter fra familien Rosaceae.
Kemiske identifikatorer
CAS 50-70-4
Molekylær formel C6H14O6
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-sorbitol
Smeltepunkt 230 °F
Farve Hvid
Tæthed 1,49 g/cm3 ved 59 °F
pH 7.0
Kogepunkt Meget højt
Flammepunkt 542 °F
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Vandopløselighed: 2.750.000 mg/L ved 30 °C
InChI nøgle FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Optisk rotation −2° ±2° (c = 2, vand)
SMIL C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Molekylvægt (g/mol) 182.172
Formel vægt 182.2
Damptryk 9,9X10-9 mm Hg ved 25 °C
Procent renhed ≥98%
Grad Molekylærbiologi med grad
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.