Få mere at vide
Melford D-sorbitol
Artikelnummer. 30018781
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018781 5 kg
30018780 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018781 Leverandør Melford Leverandørnr. S230805000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 50-70-4
  • Molekylformel: C 6 H 14 O 6
  • Molekylvægt: 182,2
Tekniske data
CAS 50-70-4
Molekylær formel C6H14O6
Mængde 5 kg