Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Sorbitol |
| Smeltepunkt | 95,0 °C til 99,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (på vandfri substans) (HPLC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1533 |
| Merck Index | 158851 |
| Specifik rotationstilstand | +4,00 (20,00 °C pr. eur. pharm.) |
| Vis mere |