Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-sorbitol, 97 %
Artikelnummer. 10616830 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
2.5kg
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10616830 5 g Glasflaske 5g
10813781 100 g Plastflaske 100g
10418870 500 g Plastflaske 500g
10396820 1 kg Plastflaske 1kg
10113570 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10185253 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10616830 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 132730050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50-70-4 | C6H14O6 | 182,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-70-4
Molekylær formel C6H14O6
Molekylvægt (g/mol) 182.17
MDL nummer MFCD00004708
InChI nøgle FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
SMIL C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Sorbitol
Smeltepunkt 95.0°C to 99.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (on anhydrous substance) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 1533
Merck Index 158851
Specifik rotationstilstand + 4.00 (20.00°C per eur. pharm.)
Specifik rotation + 4.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in acetic acid, soluble in glycerol and propylene glycol, slightly soluble in methanol, ethanol, phenol,, acetamide, acetone, dmf and pyridine, practically insoluble in most other org. sol
Formel vægt 182.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Granulært krystallinsk pulver