Få mere at vide
D-Serine, TRC
Artikelnummer. 30427378
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427378 50 g
30426232 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30427378 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS27097550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 312-84-5
Molekylær formel C3 H7 N O3
Molekylvægt (g/mol) 105.09
Synonym D-Serine, Serine, D- (8CI), (R)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, (R)-Serine, NSC 77689
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-hydroxypropansyre
SMIL N[C@H](CO)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Serine
InChI formel InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m1/s1
Mængde 50 g
Formel vægt 105.0426