Få mere at vide
R&D Systems™ D-Serine
Beskrivelse
D-Serine is a glycine agonist at the NMDA receptor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Serine |
| CAS | 312-84-5 |
| Mængde | 1 g |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylær formel | C3H7NO3 |
| Formel vægt | 105.09 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.093 |