Få mere at vide
D-Serine methyleester hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Serine methyl ester hydrochloride |
| Smeltepunkt | 152.0°C to 161.0°C |
| Farve | Colorless to Yellow |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glass Bottle |
| Lineær formel | HOCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl |
| Specifik rotation | −2.5° to −4.5° (20°C, 589nm) (C=4, methanol) |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 155.58 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- D-Serine methyl ester hydrochloride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.