Få mere at vide
D-Serine methyl ester hydrochloride, 95%
Artikelnummer. 15470499
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470499 5 g 5g
15480499 25 g 25g
15490499 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15470499 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63685.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5874-57-7 | C23H19Br2N3O3S | 577.29 g/mol
D-Serine methylester hydrochlorid bruges som mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutisk og kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser D-Serine methylester hydrochlorid bruges som mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutisk og kemisk forskning.
Opløselighed
Opløselig i ethanol og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5874-57-7
Molekylær formel C23H19Br2N3O3S
Molekylvægt (g/mol) 577.29
MDL nummer MFCD00066121
InChI nøgle LYRWWUCOZBTOPL-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-serine methyl ester hydrochloride, h-d-ser-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, d-serine, methyl ester, hydrochloride, d-serine methyl ester hcl, methyl 2r-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, d-ser-ome hcl, cycloserine impurity 2, h-d-ser-ome.hci
PubChem CID 11446470
SMIL CC(N(C)S(=O)(=O)C1=CC=C(Br)C=C1)C1=NC2=CC=CC=C2C(=O)N1C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Serine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 163°C to 166°C (decomposition)
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol and methanol.
IUPAC navn methyl-(2R)-2-amino-3-hydroxypropanoat;hydrochlorid
Mængde 5 g
Formel vægt 155.58
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof