Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Serine, 99 %
Beskrivelse
D-Serin er involveret i biosyntesen af puriner, pyrimidiner og andre aminosyrer. D-Serine er også en agonist af glycinstedet i NMDA-type glutamatreceptoren. Det fungerer også som Lacosamid-mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
D-serin er involveret i biosyntesen af puriner, pyrimidiner og andre aminosyrer. D-Serine er også en agonist af glycinstedet i NMDA-type glutamatreceptoren. Det fungerer også som Lacosamid-mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand (346 mg/ml ved °20 C) og mineralsyrer. Uopløseligt i alkohol, ether og benzen.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Serine |
| Smeltepunkt | 218 °C til 220 °C (dekomponering) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Beilstein | 1721403 |
| Merck Index | 14,8460 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (346 mg/ml ved 20 °C) og mineralsyrer. Uopløseligt i alkohol, æter og benzen. |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 105.09 |
| Optisk rotation | −13° (c=5 i 5N HCl) |
| Procent renhed | 99% |