Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Serine, 99 %
Artikelnummer. 11430153
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430153 25 g 25g
11420153 5 g 5g
11440153 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11430153 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. A11353.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Add to basket
CAS: 312-84-5 | C3H7NO3 | 105,093 g/mol
D-Serin er involveret i biosyntesen af puriner, pyrimidiner og andre aminosyrer. D-Serine er også en agonist af glycinstedet i NMDA-type glutamatreceptoren. Det fungerer også som Lacosamid-mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-serin er involveret i biosyntesen af puriner, pyrimidiner og andre aminosyrer. D-Serine er også en agonist af glycinstedet i NMDA-type glutamatreceptoren. Det fungerer også som Lacosamid-mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand (346 mg/ml ved °20 C) og mineralsyrer. Uopløseligt i alkohol, ether og benzen.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 312-84-5
Molekylær formel C3H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 105.093
MDL nummer MFCD00004269
InChI nøgle MTCFGRXMJLQNBG-UWTATZPHSA-N
Synonym d-serine, r-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, 2r-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, serine d-form, r-serine, serine, d, d-+-serine, h-d-ser-oh, d-2-amino-3-hydroxypropionic acid, d-serin
PubChem CID 71077
ChEBI CHEBI:16523
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-hydroxypropansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale D-Serine
Smeltepunkt 218 °C til 220 °C (dekomponering)
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 1721403
Merck Index 14,8460
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (346 mg/ml ved 20 °C) og mineralsyrer. Uopløseligt i alkohol, æter og benzen.
Mængde 25 g
Formel vægt 105.09
Optisk rotation −13° (c=5 i 5N HCl)
Procent renhed 99%