Få mere at vide
D-Serin, 98%
Artikelnummer. 10402885 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10402885 100 g Glasflaske 100g
10023150 5 g Glasflaske 5g
10378120 25 g Glasflaske 25g
11921731 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10402885 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 227071000
CAS: 312-84-5 | C3H7NO3 | 105,093 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 312-84-5
Molekylær formel C3H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 105.093
MDL nummer MFCD00004269
InChI nøgle MTCFGRXMJLQNBG-UWTATZPHSA-N
Synonym d-serine, r-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, 2r-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, serine d-form, r-serine, serine, d, d-+-serine, h-d-ser-oh, d-2-amino-3-hydroxypropionic acid, d-serin
PubChem CID 71077
ChEBI CHEBI:16523
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-hydroxypropansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Serine
Smeltepunkt 220,0 °C
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOCH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation −14.75
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand: 346 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol, ether og benzen, opløselige i mineralsyrer, uopløselige i organiske opløsningsmidler.
Specifik rotationstilstand −14,75° (20 °C c=10 2 N HCl)
Mængde 100 g
Formel vægt 105.09
Procent renhed 98%