Få mere at vide
D-Serine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10378120 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Artikelnummer. 10378120
Brand: Thermo Scientific Acros 227070250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 312-84-5 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 312-84-5
Molekylær formel C3H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 105.093
MDL nummer MFCD00004269
InChI nøgle MTCFGRXMJLQNBG-UWTATZPHSA-N
Synonym d-serine, r-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, 2r-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, serine d-form, r-serine, serine, d, d-+-serine, h-d-ser-oh, d-2-amino-3-hydroxypropionic acid, d-serin
PubChem CID 71077
ChEBI CHEBI:16523
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-hydroxypropansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Serine
Smeltepunkt 220.0°C
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOCH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation − 14.75
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water: 346g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, ether and benzene., soluble in mineral acids., insoluble in organic solvents.
Specifik rotationstilstand −14.75° (20°C c=10 2 N HCl)
Mængde 25 g
Formel vægt 105.09
Procent renhed 98%