Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Serine |
| Smeltepunkt | 220.0°C |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | HOCH2CH(NH2)CO2H |
| Specifik rotation | − 14.75 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble in water: 346g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, ether and benzene., soluble in mineral acids., insoluble in organic solvents. |
| Specifik rotationstilstand | −14.75° (20°C c=10 2 N HCl) |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 105.09 |
| Vis mere |