Få mere at vide
D-Serine-2,3,3-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Serine-2,3,3-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m1/s1/i1D2,2D |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 108.0614 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |