missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Serine 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30423590
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423590 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423590 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS270970500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-Serine 1,1-Dimethylethyl Ester
CAS 948296-15-9
Molekylær formel C7H15NO3
Mængde 500 mg
Synonym D-Serine tert-Butyl Ester, tert-Butyl D-Serinate
InChI formel InChI=1S/C7H15NO3/c1-7(2,3)11-6(10)5(8)4-9/h5,9H,4,8H2,1-3H3/t5-/m1/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CO
Molekylvægt (g/mol) 161.2
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.