missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D-Serine 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Serine 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 948296-15-9 |
| Molekylær formel | C7H15NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | D-Serine tert-Butyl Ester, tert-Butyl D-Serinate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO3/c1-7(2,3)11-6(10)5(8)4-9/h5,9H,4,8H2,1-3H3/t5-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.2 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?