missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D-Selenocystine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Selenocystine |
| CAS | 26932-45-6 |
| Molekylær formel | C6 H12 N2 O4 Se2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | D-Selenocystine, 3,3'-Diselenobis[D-alanine], D-Selenocystine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O4Se2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m1/s1 |
| SMIL | N[C@H](C[Se][Se]C[C@@H](N)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-[[(2S)-2-amino-2-carboxyethyl]diselanyl]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.091 |
| Formel vægt | 335.913 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?