Få mere at vide
D-Salicin, TRC
Artikelnummer. 30417384
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30417384 1 g
1 options
Artikelnummer. 30417384 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS0876001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicin
CAS 138-52-3
Molekylær formel C13 H18 O7
Mængde 1 g
Synonym 2-(Hydroxymethyl)phenyl β-D-glucopyranoside, 1-β-D-Glucosyloxy-2-hydroxymethylbenzene, D-Salicin, NSC 5751, Salicin, Salicine, Salicoside, Salicyl alcohol glucoside, Saligenin β-D-glucopyranoside, o-(Hydroxymethyl)phenyl β-D-glucopyranoside
InChI formel InChI=1S/C13H18O7/c14-5-7-3-1-2-4-8(7)19-13-12(18)11(17)10(16)9(6-15)20-13/h1-4,9-18H,5-6H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[2-(hydroxymethyl)phenoxy]oxan-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 286.28
Formel vægt 286.1053