Få mere at vide
D-Salicin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Salicin |
| CAS | 138-52-3 |
| Molekylær formel | C13 H18 O7 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-(Hydroxymethyl)phenyl β-D-glucopyranoside, 1-β-D-Glucosyloxy-2-hydroxymethylbenzene, D-Salicin, NSC 5751, Salicin, Salicine, Salicoside, Salicyl alcohol glucoside, Saligenin β-D-glucopyranoside, o-(Hydroxymethyl)phenyl β-D-glucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O7/c14-5-7-3-1-2-4-8(7)19-13-12(18)11(17)10(16)9(6-15)20-13/h1-4,9-18H,5-6H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[2-(hydroxymethyl)phenoxy]oxan-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.28 |
| Formel vægt | 286.1053 |