Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D(-)-Salicin |
| Navn note | 99+% |
| Smeltepunkt | 197 °C til 200 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 17, V,7, 113 |
| Merck Index | 15, 8460 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- D(-)-Salicin
- Advarsel
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.