Få mere at vide
D(-)-Salicin, 99+%
Artikelnummer. 10387110 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10387110 25 g Glasflaske 25g
10413775 5 g Glasflaske 5g
10397110 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10387110 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 132590250
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 138-52-3 | C13H18O7 | 286,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138-52-3
Molekylær formel C13H18O7
Molekylvægt (g/mol) 286.27
MDL nummer MFCD00006590
InChI nøgle NGFMICBWJRZIBI-UJPOAAIJSA-N
Synonym salicin, salicoside, salicine, salicyl alcohol glucoside, d---salicin, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-hydroxymethyl phenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, saligenin beta-d-glucopyranoside, 2-hydroxymethyl phenyl beta-d-glucopyranoside, d-salicin, saligenin-beta-d-glucopyranoside
PubChem CID 439503
ChEBI CHEBI:17814
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[2-(hydroxymethyl)phenoxy]oxan-3,4,5-triol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(-)-Salicin
Navn note 99+%
Smeltepunkt 197 °C til 200 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 17, V,7, 113
Merck Index 15, 8460
Specifik rotationstilstand −61,50° (20 °C c=5,vand)
Specifik rotation -61.5
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 36 g/L (15 °C), 250 g/L (60 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i æter
Formel vægt 286.27
Procent renhed 99+%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D(-)-Salicin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.