Få mere at vide
D-(-)-Salicin, 99%
Description
Salicin bruges som et smertestillende og febernedsættende middel. Det bruges også som et substrat for beta-glucosidase og en hæmmer af Cox. Det finder anvendelse som et anti-inflammatorisk middel. Det er involveret i antipyretisk virkning uden at forårsage maveskade.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløseligt i vand, alkalier, pyridin, iseddike og varm ethanol. Uopløseligt i ether og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Lys- og varmefølsom. Luftfølsom og fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | D-(-)-Salicin |
| Smeltepunkt | 200 °C til 203 °C |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 89593 |
| Merck Index | 14,8324 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, alkalier, pyridin, iseddikesyre og varm ethanol. Uopløselig i ether og kloroform. |
| Formel vægt | 286.28 |
| Procent renhed | 99% |
Safety and Handling
- D-(-)-Salicin
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Contain: D-(-)-Salicin