Få mere at vide
D-(-)-Salicin, 99%
Artikelnummer. 11467847
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11467847 5 g 5g
11477847 25 g 25g
11487847 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16524.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    383.52 DKK
    315.65 DKK / 5g
    Spare 67.87 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 138-52-3 | C13H18O7 | 286,28 g/mol
Salicin bruges som et smertestillende og febernedsættende middel. Det bruges også som et substrat for beta-glucosidase og en hæmmer af Cox. Det finder anvendelse som et anti-inflammatorisk middel. Det er involveret i antipyretisk virkning uden at forårsage maveskade.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Salicin bruges som et smertestillende og febernedsættende middel. Det bruges også som et substrat for beta-glucosidase og en hæmmer af Cox. Det finder anvendelse som et anti-inflammatorisk middel. Det er involveret i antipyretisk virkning uden at forårsage maveskade.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkalier, pyridin, iseddike og varm ethanol. Uopløseligt i ether og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Lys- og varmefølsom. Luftfølsom og fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138-52-3
Molekylær formel C13H18O7
Molekylvægt (g/mol) 286.28
MDL nummer MFCD00006590
InChI nøgle NGFMICBWJRZIBI-UJPOAAIJSA-N
Synonym salicin, salicoside, salicine, salicyl alcohol glucoside, d---salicin, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-hydroxymethyl phenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, saligenin beta-d-glucopyranoside, 2-hydroxymethyl phenyl beta-d-glucopyranoside, d-salicin, saligenin-beta-d-glucopyranoside
PubChem CID 439503
ChEBI CHEBI:17814
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[2-(hydroxymethyl)phenoxy]oxan-3,4,5-triol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(-)-Salicin
Smeltepunkt 200 °C til 203 °C
Analyseprocentområde 99%
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Beilstein 89593
Merck Index 14,8324
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, alkalier, pyridin, iseddikesyre og varm ethanol. Uopløselig i ether og kloroform.
Optisk rotation −62,5° (c=3 i vand)
Formel vægt 286.28
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-(-)-Salicin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: D-(-)-Salicin