Få mere at vide
Melford D-(-)-Salicin
Artikelnummer. 30018794
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30018794 100 g
1 options
Artikelnummer. 30018794 Leverandør Melford Leverandørnr. S23200100.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
CAS-nummer: 138-52-3
Molekylformel: C13H18O7
Molekylvægt: 286,3
Kemisk renhed:> 99 %
Opløseligt i: Vand
Opbevares ved: Stuetemperatur
Tekniske data
CAS 138-52-3
Molekylær formel C13H18O7
Mængde 100 g