Få mere at vide
D-Ribose, TRC
Artikelnummer. 30138322
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138322 5 g
30133486 100 g
30010995 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138322 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR4175005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-69-1
Molekylær formel C5 H10 O5
Molekylvægt (g/mol) 150.13
Synonym D-Ribose, Ribose, D- (8CI), Ribose, D-(-)-Ribose
IUPAC navn (2R,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(-)-Ribose
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1
Formel vægt 150.0528