Få mere at vide
D(-)-Ribose, Millipore™
Artikelnummer. 10270271
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10270271 50 g 50g
1 options
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications
Artikelnummer. 10270271 Leverandør Millipore Leverandørnr. 1076050050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 50-69-1
Smeltepunkt 90°C to 95°C
Tæthed 0.80 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00135453
Mængde 50 g
Synonym D(-)-Ribose, D(-)-Ribose
Molekylvægt (g/mol) 150.13