missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Ribose-L-cysteine(Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30179538
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179538 100 mg
30179146 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179538 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR417550100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 232617-15-1
Molekylær formel C8H15NO6S
Molekylvægt (g/mol) 253.27
Synonym RibCys
IUPAC navn (4R)-2-((1R,2R,3R)-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)thiazolidine-4-carboxylic acid
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C1([H])SC[C@@H](C(O)=O)N1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-Ribose-L-cysteine (Mixture of Diastereomers)
InChI formel InChI=1S/C8H15NO6S/c10-1-4(11)5(12)6(13)7-9-3(2-16-7)8(14)15/h3-7,9-13H,1-2H2,(H,14,15)/t3-,4+,5+,6+,7?/m0/s1
Mængde 100 mg
Formel vægt 253.06
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.