Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Ribose, 99+%
Artikelnummer. 10695372 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10695372 25 g Glasflaske 25g
10320164 5 g Glasflaske 5g
10605382 100 g Glasflaske 100g
10629443 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10695372 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 132360250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    618.67 DKK
    556.65 DKK / 25g
    Spare 62.02 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 50-69-1 | C5H10O5 | 150,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-69-1
Molekylær formel C5H10O5
Molekylvægt (g/mol) 150.13
MDL nummer MFCD00135453
InChI nøgle HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
Synonym 2r,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-d-ribose, ribose, d, d--ribose, aldehydo-d-ribo-pentose, ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, d, d-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, ribose 9ci, dsstox_cid_23917, dsstox_gsid_43917
PubChem CID 5311110
ChEBI CHEBI:47014
SMIL OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(-)-Ribose
Smeltepunkt 88.0°C to 92.0°C
Farve Beige til hvid eller gul
Tab ved tørring 1% max. (40°C, 5 hrs, 20 torr)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 01, I, 434
Merck Index 15, 8328
Specifik rotationstilstand − 20.00 (20.00°C c=4,H2O)
Specifik rotation − 20.00
IUPAC navn 5-(hydroxymethyl)oxolan-2,3,4-triol
Formel vægt 150.13
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver