Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-Ribose, 98 %
Beskrivelse
D-(-)-Ribose bruges hovedsageligt som en meget grundlæggende kilde til livets stofskifte. Det bruges også som forløber for virazol, adenosin, thymidin, cytidin, fluor-thymidin, 2-methyladenosin, pyrromonazoltoksin og adenosinmethionin. Det bruges yderligere i syntesen af vitamin B2 (riboflavin), tetra-O-acetyl-ribose og nukleosid. Det finder anvendelse som fødevaretilsætningsstoffer og som supplement i cellekultur.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
D-(-)-Ribose bruges hovedsageligt som en meget grundlæggende kilde til livets stofskifte. Det bruges også som forløber for virazol, adenosin, thymidin, cytidin, fluor-thymidin, 2-methyladenosin, pyrromonazoltoksin og adenosinmethionin. Det bruges yderligere i syntesen af vitamin B2 (riboflavin), tetra-O-acetyl-ribose og nukleosid. Det finder anvendelse som fødevaretilsætningsstoffer og som supplement i cellekultur.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(-)-Ribose |
| Smeltepunkt | 82 °C til 86 °C |
| Analyseprocentområde | 0.98 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1723081 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,8204 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Uopløselig i æteren. |
| Optisk rotation | −20° (c=10 i vand, 28 t) |
| Formel vægt | 150.13 |
| Vis mere |