Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-Ribose, 98 %
Artikelnummer. 11423508
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423508 50 g 50g
11413508 10 g 10g
11433508 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423508 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A17894.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 50-69-1 | C5H10O5 | 150,13 g/mol
D-(-)-Ribose bruges hovedsageligt som en meget grundlæggende kilde til livets stofskifte. Det bruges også som forløber for virazol, adenosin, thymidin, cytidin, fluor-thymidin, 2-methyladenosin, pyrromonazoltoksin og adenosinmethionin. Det bruges yderligere i syntesen af vitamin B2 (riboflavin), tetra-O-acetyl-ribose og nukleosid. Det finder anvendelse som fødevaretilsætningsstoffer og som supplement i cellekultur.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-(-)-Ribose bruges hovedsageligt som en meget grundlæggende kilde til livets stofskifte. Det bruges også som forløber for virazol, adenosin, thymidin, cytidin, fluor-thymidin, 2-methyladenosin, pyrromonazoltoksin og adenosinmethionin. Det bruges yderligere i syntesen af vitamin B2 (riboflavin), tetra-O-acetyl-ribose og nukleosid. Det finder anvendelse som fødevaretilsætningsstoffer og som supplement i cellekultur.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-69-1
Molekylær formel C5H10O5
Molekylvægt (g/mol) 150.13
MDL nummer MFCD00135453
InChI nøgle HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
Synonym 2r,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-d-ribose, ribose, d, d--ribose, aldehydo-d-ribo-pentose, ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, d, d-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, ribose 9ci, dsstox_cid_23917, dsstox_gsid_43917
PubChem CID 5311110
ChEBI CHEBI:47014
IUPAC navn (2R,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
SMIL OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Ribose
Smeltepunkt 82°C to 86°C
Analyseprocentområde 0.98
Mængde 50 g
Beilstein 1723081
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,8204
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in ether.
Formel vægt 150.13
Procent renhed 98%