Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Ribose-5-phosphat dinatriumsalthydrat, 85 %
Artikelnummer. 15418329
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418329 1 g 1g
15410657 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418329 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66815.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18265-46-8 | C5H9Na2O8P | 274.07 g/mol
Ribose-5-phosphat er et mellemprodukt af den oxidative gren af Pentose Phosphate Pathway. Ribose-5-phosphat bruges til syntese af nukleotider og nukleinsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ribose-5-phosphate er et mellemprodukt af den oxidative gren af Pentose Phosphate Pathway. Ribose-5-phosphat bruges til syntese af nukleotider og nukleinsyrer.
Opløselighed Opløseligt
i vand ved 50mg/ml
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18265-46-8
Molekylær formel C5H9Na2O8P
Molekylvægt (g/mol) 274.07
MDL nummer MFCD00135931
InChI nøgle RHCIGTFSCDIJGH-CHEKPSGWSA-L
Synonym d-ribofuranose5-phosphatedisodiumsalt
PubChem CID 131875268
IUPAC navn natrium;[(2R,3R,4R)-2,3,4-trihydroxy-5-oxopentyl]dihydrogenphosphat
SMIL [Na+].[Na+].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Ribose-5-phosphate disodium salt hydrate
Farve Hvid til gul
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water at 50mg/ml
Formel vægt 310.1
Procent renhed 85%
Fysisk form Pulver