Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Ribose-5-phosphat bariumsalthexahydrat, 99 %
Artikelnummer. 15467209
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467209 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15467209 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66017.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15673-79-7 | C5H9BaO8P | 365.42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15673-79-7
Molekylær formel C5H9BaO8P
Molekylvægt (g/mol) 365.42
MDL nummer MFCD00047534
InChI nøgle VNFDCDZWBYRPMC-QHEAFLAXSA-L
PubChem CID 123134315
SMIL [Ba++].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Ribose-5-phosphate barium salt hexahydrate
Farve Hvid til gul
Mængde 1 g
Beilstein 3781061
Følsomhed Hygroscopic
Optisk rotation +12° (c=1 in 0.2M HCl)
IUPAC navn barium;[(2R,3R,4R)-2,3,4-trihydroxy-5-oxopentyl]dihydrogenphosphat
Formel vægt 473.51
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-Ribose-5-phosphate barium salt hexahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Ribose-5-phosphatebarium salt hexahydrate