Få mere at vide
D-Ribose-3-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Ribose-3-13C |
| CAS | 211947-12-5 |
| Molekylær formel | 13C C4 H10 O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | D-Ribose-3-13C, D-[3-13C]Ribose |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1/i5+1 |
| SMIL | OC[C@@H](O)[13C@@H](O)[C@@H](O)C=O |
| IUPAC navn | (2S,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxy(3^{13}C)pentanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.123 |
| Formel vægt | 151.056 |