missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D-Ribose-2-d, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Ribose-2-d |
| CAS | 202480-69-1 |
| Molekylær formel | C5H9DO5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Ribose-2-d, D-(-)-Ribose-2-d |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1/i3D |
| SMIL | [2H][C@](O)(C=O)[C@H](O)[C@H](O)CO |
| IUPAC navn | (2R,3R,4R)-2-deuterio-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.14 |
| Formel vægt | 151.0591 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?