missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D-Ribose-2,3,4,5-13C4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Ribose-2,3,4,5-13C4 |
| CAS | 478506-23-9 |
| Molekylær formel | 13C4 C H10 O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | D-[2,3,4,5-13C4]Ribose, D-Ribose-2,3,4,5-13C4 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1/i2+1,3+1,4+1,5+1 |
| SMIL | O[13CH2][13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H](O)C=O |
| IUPAC navn | (2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxy(2,3,4,5-^{13}C_{4})pentanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.1 |
| Formel vægt | 154.0662 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?