Få mere at vide
Melford D-Ribose
Artikelnummer. 30018759
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30018759 100 g
1 options
Artikelnummer. 30018759 Leverandør Melford Leverandørnr. R25000100.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 50-69-1
  • Molekylformel: C 5 H 10 O 5
  • Molekylvægt: 150,13
Tekniske data
CAS 50-69-1
Molekylær formel C5H10O5
Mængde 100 g