Få mere at vide
D-Ribose 1-Phosphate, Biscyclohexylammonium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Ribose 1-Phosphate, Biscyclohexylammonium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N.C5H11O8P/c7-6-4-2-1-3-5-6;6-1-2-3(7)4(8)5(12-2)13-14(9,10)11/h6H,1-5,7H2;2-8H,1H2,(H2,9,10,11)/t;2-,3-,4-,5?/m.1/s1 |
| Formel vægt | 329.124 |
| Procent renhed | >95% |