Få mere at vide
D-Ribopyranosylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Ribopyranosylamine |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO4/c6-5-4(9)3(8)2(7)1-10-5/h2-5,7-9H,1,6H2/t2-,3+,4-,5-/m1/s1 |
| Formel vægt | 149.0688 |