Få mere at vide
D-Ribonolactone, TRC
Artikelnummer. 30008567
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30008567 5 g
1 options
Artikelnummer. 30008567 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR4160005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Ribonicacid-gamma-lactone
CAS 5336-08-3
Molekylær formel C5 H8 O5
Mængde 5 g
Synonym D-Ribonic acid, γ-lactone, Ribonic acid, γ-lactone, D- (8CI), (+)-Ribonolactone, D-(+)-Ribonic acid lactone, D-(+)-Ribonic acid γ-lactone, D-(+)-Ribonolactone, D-Ribono-1,4-lactone, D-Ribono-γ-lactone, D-Ribonolactone, D-Ribopentono-1,4-lactone, NSC 1031, Ribonic acid 1,4-lactone
InChI formel InChI=1S/C5H8O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-4,6-8H,1H2/t2-,3-,4-/m1/s1
SMIL OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 148.11
Formel vægt 148.0372