missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Ribonolactone 2,3-Cyclohexyl Ketal, TRC

Artikelnummer. 30426998
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426998 250 mg
30414921 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426998 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR416005250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-Ribonolactone 2,3-Cyclohexyl Ketal
CAS 27304-20-7
Molekylær formel C11H16O5
Mængde 250 mg
Synonym 2,3-O-Cyclohexylidene-D-ribono-1,4-lactone, 2,3-O-Cyclohexylidene-D-ribonic Acid gamma-lactone
InChI formel InChI=1S/C11H16O5/c12-6-7-8-9(10(13)14-7)16-11(15-8)4-2-1-3-5-11/h7-9,12H,1-6H2/t7-,8-,9-/m1/s1
SMIL OC[C@H]1OC(=O)[C@@H]2OC3(CCCCC3)O[C@H]12
IUPAC navn (3aR,6R,6aR)-6-(hydroxymethyl)spiro[6,6a-dihydro-3aH-furo[3,4-d][1,3]dioxole-2,1'-cyclohexane]-4-one
Molekylvægt (g/mol) 228.24
Formel vægt 228.0998
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.