missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D-Ribonolactone 2,3-Cyclohexyl Ketal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Ribonolactone 2,3-Cyclohexyl Ketal |
| CAS | 27304-20-7 |
| Molekylær formel | C11H16O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,3-O-Cyclohexylidene-D-ribono-1,4-lactone, 2,3-O-Cyclohexylidene-D-ribonic Acid gamma-lactone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O5/c12-6-7-8-9(10(13)14-7)16-11(15-8)4-2-1-3-5-11/h7-9,12H,1-6H2/t7-,8-,9-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1OC(=O)[C@@H]2OC3(CCCCC3)O[C@H]12 |
| IUPAC navn | (3aR,6R,6aR)-6-(hydroxymethyl)spiro[6,6a-dihydro-3aH-furo[3,4-d][1,3]dioxole-2,1'-cyclohexane]-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.24 |
| Formel vægt | 228.0998 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?