Få mere at vide
D(+)-Ribonsyre gamma-lacton, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10781501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10781501 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10781501 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 227830100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 5336-08-3 | C5H8O5 | 148,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Ribonic acid γ-lactone
Navn note 96%
CAS 5336-08-3
Smeltepunkt 83,0 °C til 85,0 °C
Antændelsesrest 0,2% max
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H8O5
MDL nummer MFCD00063241
Mængde 10 g
Specifik rotationstilstand +18.00 (20.00 °C c=5,H2O)
Specifik rotation +18.00
Synonym ribonolactone, d-ribono-1,4-lactone, d-ribonolactone, ribono-gamma-lactone, d +-ribonic acid gamma-lactone, d-+-ribono-1,4-lactone, d-ribopentono-1,4-lactone, d-ribono-gamma-lactone, d-+-ribonic acid gamma-lactone, d-ribonic acid-1,4-lactone
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
InChI nøgle CUOKHACJLGPRHD-UHFFFAOYNA-N
SMIL C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
IUPAC navn (3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-on
Molekylvægt (g/mol) 148.12
PubChem CID 111064
ChEBI CHEBI:74168
Formel vægt 148.12
Procent renhed 96%