Få mere at vide
D-Ribonsyre-1,4-lacton
Artikelnummer. 15417559
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15417559 5 g 5g
15407559 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417559 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66266.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1632.00 DKK
    1396.65 DKK / 5g
    Spare 235.35 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 5336-08-3 | C5H8O5 | 148,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5336-08-3
Molekylær formel C5H8O5
Molekylvægt (g/mol) 148.11
MDL nummer MFCD00063241
InChI nøgle CUOKHACJLGPRHD-UHFFFAOYNA-N
Synonym ribonolactone, d-ribono-1,4-lactone, d-ribonolactone, ribono-gamma-lactone, d +-ribonic acid gamma-lactone, d-+-ribono-1,4-lactone, d-ribopentono-1,4-lactone, d-ribono-gamma-lactone, d-+-ribonic acid gamma-lactone, d-ribonic acid-1,4-lactone
PubChem CID 111064
ChEBI CHEBI:74168
IUPAC navn (3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-on
SMIL C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Ribonic acid-1,4-lactone
Smeltepunkt 85 °C til 87 °C
Farve Hvid til gul
Mængde 5 g
Beilstein 82057
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 100 mg/ml
Formel vægt 148.11
Fysisk form Pulver