Få mere at vide
D-Ribonsyre-1,4-lacton
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Ribonic acid-1,4-lactone |
| Smeltepunkt | 85 °C til 87 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 82057 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand ved 100 mg/ml |
| Formel vægt | 148.11 |
| Fysisk form | Pulver |